Merck
AOBH94551024
AOBChem
3,5-Difluoro-4-propoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.18
MDL番号:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-2-3-14-10-8(11)4-7(6-13)5-9(10)12/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
APTLQYMOEASYPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-propoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37984.pdf