Merck
AOBH94550FEC
AOBChem
1-Butoxy-2,3-difluoro-4-iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.1
MDL番号:
Iupac Name
1-butoxy-2,3-difluoro-4-iodobenzene
Inchi Code
1S/C10H11F2IO/c1-2-3-6-14-8-5-4-7(13)9(11)10(8)12/h4-5H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
CHHYJVPFECXULQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-butoxy-2-3-difluoro-4-iodobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37450.pdf