Merck
AOBH94550FC7
AOBChem
(4-Bromo-2-fluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
234.82
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-2-fluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrFO3/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,10-12H
InChI Key
CRNKWHZXFHIIJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-fluoro-3-hydroxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36668.pdf