Merck
AOBH94550F59
AOBChem
3,5-Difluoro-4-iodobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265
MDL番号:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2IN/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
InChI Key
SQAVWWSXCRRSGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-iodobenzonitrile.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30151.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)