Merck
AOBH94550F39
AOBChem
4-Phenoxy-2-methoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.05
MDL番号:
Iupac Name
(2-methoxy-4-phenoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H13BO4/c1-17-13-9-11(7-8-12(13)14(15)16)18-10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15-16H,1H3
InChI Key
GLYQRYTVQVYAPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-phenoxy-2-methoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27720.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)