Merck
AOBH7BADE7B9
AOBChem
4-Bromo-3-chloro-N-cyclohexyl-2-fluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.62
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-N-cyclohexyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C13H14BrClFNO/c14-10-7-6-9(12(16)11(10)15)13(18)17-8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2,(H,17,18)
InChI Key
XKXZFBILZDUWLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-chloro-n-cyclohexyl-2-fluorobenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37374.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)