Merck
AOBH7BADE7B6
AOBChem
4-Bromo-3-chloro-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.53
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-N-cyclopropyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C10H8BrClFNO/c11-7-4-3-6(9(13)8(7)12)10(15)14-5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,14,15)
InChI Key
HGNBGPZHOQQZEK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-chloro-n-cyclopropyl-2-fluorobenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37372.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)