Merck
AOBH7BADE73B
AOBChem
2,6-Dibromo-3-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.94
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dibromo-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Br2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BPAQWEGHXZSDKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dibromo-3-methoxybenzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38198.pdf