Merck
AOBH7BADE71C
AOBChem
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.52
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO3/c1-13-6-4-3-5(10)7(8(6)11)9(12)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
BBWYURAZCRRIML-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38094.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)