Merck
AOBH7BADE706
AOBChem
Methyl 3-fluoro-2-(methylthio)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-fluoro-2-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO2S/c1-12-9(11)6-4-3-5-7(10)8(6)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
YHNRVQOGCDOGGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-fluoro-2-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38030.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)