Merck
AOBH7BADE6F8
AOBChem
Methyl 5-chloro-2-propoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.68
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-chloro-2-propoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-3-6-15-10-5-4-8(12)7-9(10)11(13)14-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
InChI Key
SVEHFWSKCSKMCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-5-chloro-2-propoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37995.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)