Merck
AOBH7BADE6EE
AOBChem
4-Fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.22
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13FO3/c1-6(2)15-9-5-8(11(13)14)4-7(3)10(9)12/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
IEXFDIPCTQWHBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37291.pdf