Merck
AOBH7BADE6DE
AOBChem
(3-Bromo-5-chlorophenyl)(morpholino)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.57
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-bromo-5-chlorobenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H11BrClNO2/c12-9-5-8(6-10(13)7-9)11(15)14-1-3-16-4-2-14/h5-7H,1-4H2
InChI Key
PQHHUCXZBNRYQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-chlorophenyl-morpholino-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37944.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)