Merck
AOBH7BADE6C6
AOBChem
1-Bromo-2,5-difluoro-4-propoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.07
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2,5-difluoro-4-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H9BrF2O/c1-2-3-13-9-5-7(11)6(10)4-8(9)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
QQRGTDRPKQPQQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-5-difluoro-4-propoxybenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37858.pdf