Merck
AOBH7BADE6AD
AOBChem
8-Iodo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.02
MDL番号:
Iupac Name
8-iodo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4IN3/c7-5-2-1-3-10-4-8-9-6(5)10/h1-4H
InChI Key
YWWINGYPWGAOEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/8-iodo-1-2-4-triazolo-4-3-a-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37265.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)