Merck
AOBH7BADE65E
AOBChem
Ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.08
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O3/c1-3-16-10(14)5-4-6(11)9(15-2)8(13)7(5)12/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
URESHCPKOBQPGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-5-bromo-2-3-difluoro-4-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37441.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)