Merck
AOBH7BADE651
AOBChem
4-Chloro-3-(methylthio)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.66
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-(methylthio)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClOS/c1-11-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI Key
IJAIUCCJCLRFQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-methylthio-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37214.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)