Merck
AOBH7BADE5E3
AOBChem
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.17
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-(methoxymethoxy)-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8F4O3/c1-16-5-17-9-7(10(12,13)14)3-2-6(4-15)8(9)11/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
VMMNETMBNNSING-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methoxymethoxy-4-trifluoromethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37231.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)