Merck
AOBH7BADE0C6
AOBChem
(3-Bromo-5-(methoxymethyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.88
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-5-(methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BBrO3/c1-13-5-6-2-7(9(11)12)4-8(10)3-6/h2-4,11-12H,5H2,1H3
InChI Key
CPCQEGZYNVOYOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-methoxymethyl-phenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17483.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)