Merck
AOBH7BADE098
AOBChem
1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.92
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFI/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI Key
DURJZVCWXPIRMZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36817.pdf