Merck
AOBH7BADDF1E
AOBChem
3-Bromo-2-fluoro-5-(methoxymethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.06
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-fluoro-5-(methoxymethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-5-6-2-7(4-12)9(11)8(10)3-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
PUAFCOCVGDUUEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-5-methoxymethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36609.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)