Merck
AOBH7BADDCA3
AOBChem
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(methoxymethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1,3-difluoro-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O/c1-12-4-6-7(10)2-5(9)3-8(6)11/h2-3H,4H2,1H3
InChI Key
HWAJZCLALMONPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-1-3-difluoro-2-methoxymethyl-benzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36241.pdf