Merck
AOBH7BADDB74
AOBChem
3-Bromo-2-propoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.1
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-propoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
VPFMTDWWNQCBTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-propoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35150.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)