Merck
AOBH7BADDB5D
AOBChem
Methyl 3-cyano-2,4-difluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-cyano-2,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-12)8(5)11/h2-3H,1H3
InChI Key
JCEMJYDKHJMHQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-cyano-2-4-difluorobenzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33754.pdf