Merck
AOBH7BADDAA6
AOBChem
4-Bromo-1-isopropoxy-2-trifluoromethoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.09
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-isopropoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3O2/c1-6(2)15-8-4-3-7(11)5-9(8)16-10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
InChI Key
BAOBTAWUWBRROT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-isopropoxy-2-trifluoromethoxybenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23746.pdf