Merck
AOBH7BADD9FD
AOBChem
Butyl 3-bromo-2-chloroisonicotite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.56
MDL番号:
Iupac Name
butyl 3-bromo-2-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C10H11BrClNO2/c1-2-3-6-15-10(14)7-4-5-13-9(12)8(7)11/h4-5H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
KKWNPBCUEJVATA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/butyl-3-bromo-2-chloroisonicotite.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36133.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)