Merck
AOBH3CD9F434
AOBChem
5-(3-bromo-2-fluorophenyl)oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.05
MDL番号:
Iupac Name
5-(3-bromo-2-fluorophenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-7-3-1-2-6(9(7)11)8-4-12-5-13-8/h1-5H
InChI Key
VIGFKBLOAUKDLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-bromo-2-fluorophenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35976.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)