Merck
AOBH3CD9F254
AOBChem
5-(2,4-Difluorophenyl)oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.14
MDL番号:
Iupac Name
5-(2,4-difluorophenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C9H5F2NO/c10-6-1-2-7(8(11)3-6)9-4-12-5-13-9/h1-5H
InChI Key
SJJZRCYFIXJTNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-2-4-difluorophenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35829.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)