Merck
AOBH30376796
AOBChem
Ethyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
315.06
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H7BrF4O2/c1-2-17-9(16)7-6(12)4-3-5(8(7)11)10(13,14)15/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
GEBSABMXRUTNLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-bromo-6-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35266.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)