Merck
AOBH303766CF
AOBChem
(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.64
MDL番号:
Iupac Name
(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11ClO3/c1-12-8-4-9(13-2)7(10)3-6(8)5-11/h3-4,11H,5H2,1-2H3
InChI Key
DFTRDABAZYFSFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-4-dimethoxyphenyl-methanol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32340.pdf