Merck
AOBH3037667F
AOBChem
3-(5-Bromo-2-fluorophenyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.09
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-bromo-2-fluorophenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7BrFN/c12-9-3-4-11(13)10(6-9)8-2-1-5-14-7-8/h1-7H
InChI Key
QGACODVONZZZNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-bromo-2-fluorophenyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27881.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)