Merck
AOBH3037665B
AOBChem
4-Fluoro-3-methylsulfanylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-(methylsulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4,9H,1H3
InChI Key
CBMDRBMEMAJZNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-methylsulfanylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23726.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)