Merck
AOBH30376613
AOBChem
4-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborin-2-yl)-3-methyl-benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.09
MDL番号:
Iupac Name
4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C13H16BNO2/c1-10-6-11(7-15)4-5-12(10)14-16-8-13(2,3)9-17-14/h4-6H,8-9H2,1-3H3
InChI Key
IFFCVEBPGJRPOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-5-5-dimethyl-1-3-2-dioxaborin-2-yl-3-methyl-benzonitrile.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35264.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)