Merck
AOBH30376603
AOBChem
4-[(Methoxyamino)methyl]phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
181
MDL番号:
Iupac Name
(4-((methoxyamino)methyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-13-10-6-7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,10-12H,6H2,1H3
InChI Key
AVDAPFJMZZGPES-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-methoxyamino-methyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34847.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)