Merck
AOBH11E4FE49
AOBChem
4-Bromo-5-trimethylsilanylthiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.21
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-(trimethylsilyl)thiazole
Inchi Code
1S/C6H10BrNSSi/c1-10(2,3)6-5(7)8-4-9-6/h4H,1-3H3
InChI Key
LTEVTTCHBBZNHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-trimethylsilanylthiazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34633.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)