Merck
AOBH11E4FDC3
AOBChem
3-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.56
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClFO3/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)10)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI Key
TUGUWXUGRHXDIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33547.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)