Merck
AOBH042EEAA8
AOBChem
6-Bromo-7-chloro-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.48
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-7-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-4-3-10-11-7(4)6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
YZVKLYIQWYWMTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-7-chloro-1h-indazole.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34121.pdf