Merck
AOBH03C54D2B
AOBChem
2-Isopropoxy-4-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
Iupac Name
2-isopropoxy-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-7(2)12-10-6-8(3)4-5-9(10)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
MABVCKMLSRQJQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-isopropoxy-4-methylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33749.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)