Merck
AOBH03B6AB53
AOBChem
2-Bromo-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
300.96
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-bromo-3-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H15BBrFO2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-6-5-7-9(15)10(8)14/h5-7H,1-4H3
InChI Key
DGWCKYQMEKAXPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-3-fluorophenylboronic-acid-pinacol-ester.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29089.pdf