Merck
AOBH03B6AB4A
AOBChem
3-Chloro-2-fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.56
MDL番号:
Iupac Name
(3-chloro-2-fluoro-4-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-5-4(3-10)1-2-9-6(5)8/h1-2,10H,3H2
InChI Key
BPIXTTKOSNOAJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-fluoro-4-hydroxymethyl-pyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21702.pdf