Merck
AOBH039CD399
AOBChem
6-Methyl-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.97
MDL番号:
Iupac Name
6-methylbenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C8H9BO2/c1-6-2-3-7-5-11-9(10)8(7)4-6/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
KZALQIDAXIGAKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-methyl-1-3-dihydro-2-1-benzoxaborol-1-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33705.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)