Merck
AOB979588594
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2,13H
InChI Key
WEAKVICZJFBSER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-4-trifluoromethyl-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33521.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)