Merck
AOB979588525
AOBChem
2,5-Dichloro-3-methoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.85
MDL番号:
Iupac Name
(2,5-dichloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BCl2O3/c1-13-6-3-4(9)2-5(7(6)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
RWJXFEWNVDRQHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dichloro-3-methoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16148.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)