Merck
AOB979588461
AOBChem
2-Fluoro-6-methoxy-4-methylphenylboronic acid picol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.12
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-fluoro-6-methoxy-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BFO3/c1-9-7-10(16)12(11(8-9)17-6)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h7-8H,1-6H3
InChI Key
JIWMNJWJJHRXTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-6-methoxy-4-methylphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33508.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)