Merck
AOB979588446
AOBChem
2,5-Difluoro-4-isopropoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.18
MDL番号:
Iupac Name
2,5-difluoro-4-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-6(2)14-10-4-8(11)7(5-13)3-9(10)12/h3-6H,1-2H3
InChI Key
VLSGYUVERWPKBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-difluoro-4-isopropoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33347.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)