Merck
AOB945512020
AOBChem
5-Bromo-3-(N-methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.88
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-5-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BBrNO3/c1-11-8(12)5-2-6(9(13)14)4-7(10)3-5/h2-4,13-14H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
OHDDEMWGXPFMHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-n-methylaminocarbonyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32900.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)