Merck
AOB945511957
AOBChem
[2-(Benzyloxy)-5-bromo-4-methylphenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.19
MDL番号:
Iupac Name
(2-(benzyloxy)-5-bromo-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C15H15BrO2/c1-11-7-15(13(9-17)8-14(11)16)18-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,17H,9-10H2,1H3
InChI Key
IUVSMUQEJOIPDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-5-bromo-4-methylphenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32726.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)