Merck
AOB945511778
AOBChem
Methyl 2-chloro-6-ethoxynicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.64
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-ethoxynicotinate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-3-14-7-5-4-6(8(10)11-7)9(12)13-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
KLZVXJYAXMLBIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-chloro-6-ethoxynicotinate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28671.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)