Merck
AOB945511690
AOBChem
2,5-Dimethoxy-4-methylphenylboronic acid pinacol eater
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C15H23BO4/c1-10-8-13(18-7)11(9-12(10)17-6)16-19-14(2,3)15(4,5)20-16/h8-9H,1-7H3
InChI Key
NWFJUDBLCJZELA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dimethoxy-4-methylphenylboronic-acid-pinacol-eater.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33132.pdf