Merck
AOB640097879
AOBChem
2,6-Dichloro-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.99
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,6-dichloro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BCl2O2/c1-8-6-9(15)11(10(16)7-8)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,1-5H3
InChI Key
MTOLYKCXWCBION-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-4-methylphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32403.pdf